Chlorure de 3-fluoro-4-méthoxybenzoyle
Synonyms: 3-fluoro-4-methoxybenzoylchloride, 3-Fluoro-4-methoxybenzene-1-carbonyl chloride
013057-5G 013057-25G
FLUO013057-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013057-5G FLUO013057-25G
Chlorure de 3-fluoro-4-méthoxybenzoyle
Chlorure de 3-fluoro-4-méthoxybenzoyle
Formule: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD03428589
Numéro CAS: 3907-15-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité