Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzoyle
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
007548-1G 007548-5G 007548-25G
FLUO007548-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007548-1G FLUO007548-5G FLUO007548-25G
Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzoyle
Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzoyle
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Point d'ébullition: 90…92 °C (15 mmHg)
Densité: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00052329
Numéro CAS: 36823-88-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité