2,3,6-Trifluorobenzamide
008711-5G 008711-10G
FLUO008711-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008711-5G FLUO008711-10G
2,3,6-Trifluorobenzamide
2,3,6-Trifluorobenzamide
Formule: C₇H₄F₃NO
Numéro MDL: MFCD00061266
Numéro CAS: 207986-22-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité