2,4,6-Trifluorobenzamide
007481-1G 007481-5G
FLUO007481-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007481-1G FLUO007481-5G
2,4,6-Trifluorobenzamide
2,4,6-Trifluorobenzamide
Formule: C₇H₄F₃NO
Numéro MDL: MFCD00061199
Numéro CAS: 82019-50-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité