2,6-Difluorobenzamide
001956-250G 001956-100G
FLUO001956-250GEA 0 EUR InStock
FLUO001956-250G FLUO001956-100G
2,6-Difluorobenzamide
2,6-Difluorobenzamide
Formule: C₇H₅F₂NO
MW: 157,12 g/mol
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 144…145.5 °C
Numéro MDL: MFCD00007972
Numéro CAS: 18063-03-1
EINECS: 241-972-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité