2-Fluorobenzamide
002696-25G 002696-10G
FLUO002696-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002696-25G FLUO002696-10G
2-Fluorobenzamide
2-Fluorobenzamide
Formule: C₇H₆FNO
MW: 139,13 g/mol
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115…119 °C
Numéro MDL: MFCD00007970
Numéro CAS: 445-28-3
EINECS: 207-157-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité