3,4,5-Trifluorobenzamide
007482-5G 007482-1G
FLUO007482-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007482-5G FLUO007482-1G
3,4,5-Trifluorobenzamide
3,4,5-Trifluorobenzamide
Formule: C₇H₄F₃NO
MW: 175,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083524
Numéro CAS: 78324-75-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité