3,5-Difluorobenzamide
Attention
004779-25G 004779-5G
FLUO004779-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004779-25G FLUO004779-5G
3,5-Difluorobenzamide
3,5-Difluorobenzamide
Formule: C₇H₅F₂NO
MW: 157,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061138
Numéro CAS: 132980-99-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité