3-Fluorobenzamide
006180-10G 006180-50G
FLUO006180-10GEA 0 EUR InStock
FLUO006180-10G FLUO006180-50G
3-Fluorobenzamide
3-Fluorobenzamide
Formule: C₇H₆FNO
MW: 139,13 g/mol
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 133 °C
Numéro MDL: MFCD00007983
Numéro CAS: 455-37-8
EINECS: 207-247-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité