4-Fluorobenzamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
197900050 197900250
ACRO197900050EA 34.9 EUR InStock
ACRO197900050 ACRO197900250
4-Fluorobenzamide 98%
4-Fluorobenzamide
Formule: C₇H₆FNO
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 154…158 °C
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007992
Numéro CAS: 824-75-9
EINECS: 212-535-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité