Pentafluorobenzamide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzamide
A18397.06 A18397.14 A18397.22
A18397.06EA 57.9 EUR InStock
A18397.06 A18397.14 A18397.22
Pentafluorobenzamide ≥99%
Pentafluorobenzamide
Purity: 99% CAS No.: 652-31-3 Molecular Formula: C7H2F5NO Formula Weight: 211.09 Melting Point: 146-149° MDL No.: MFCD00007971
Formule: C₇H₂F₅NO
MW: 211,09 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007971
Numéro CAS: 652-31-3
EINECS: 211-488-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité