Pentafluorobenzamide
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzamide
006947-10G 006947-25G
FLUO006947-10GEA 0 EUR InStock
FLUO006947-10G FLUO006947-25G
Pentafluorobenzamide
Pentafluorobenzamide
Formule: C₇H₂F₅NO
MW: 211,09 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151 °C
Numéro MDL: MFCD00007971
Numéro CAS: 652-31-3
EINECS: 211-488-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité