4-(Trifluorométhoxy)benzamide
001543-1G 001543-5G 001543-25G
FLUO001543-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001543-1G FLUO001543-5G FLUO001543-25G
4-(Trifluorométhoxy)benzamide
4-(Trifluorométhoxy)benzamide
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041384
Numéro CAS: 456-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité