2-Fluorobenzohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluorobenzohydrazide, 2-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 2-Fluorobenzoic hydrazide, 2-Fluorobenzoic acid hydrazide
B24921.09 B24921.18 B24921.30
B24921.09EA 41.4 EUR InStock
B24921.09 B24921.18 B24921.30
2-Fluorobenzohydrazide ≥98%
2-Fluorobenzohydrazide
Purity: 98% CAS No.: 446-24-2 Molecular Formula: C7H7FN2O Formula Weight: 154.14 Melting Point: 72-74° MDL No.: MFCD00025112
Formule: C₇H₇FN₂O
MW: 154,14 g/mol
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025112
Numéro CAS: 446-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité