2-Fluorobenzohydrazide
Synonyms: 2-Fluorobenzohydrazide, 2-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 2-Fluorobenzoic hydrazide, 2-Fluorobenzoic acid hydrazide
006188-10G 006188-25G 006188-5G
FLUO006188-10GEA 0 EUR InStock
FLUO006188-10G FLUO006188-25G FLUO006188-5G
2-Fluorobenzohydrazide
2-Fluorobenzohydrazide
Formule: C₇H₇FN₂O
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025112
Numéro CAS: 446-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité