General purpose gloves, A130 Criss Cross
Fournisseur: Portwest
A130ORRL A130ORRM A130ORRXL
PRTWA130ORRLEA 15.6 EUR InStock
PRTWA130ORRL PRTWA130ORRM PRTWA130ORRXL
General purpose gloves, A130 Criss Cross
Gants
These gloves made from 65% polyester and 35% cotton have a PVC criss cross pattern on the palm, finger and back areas for excellent grip.
  • Machine knitted polycotton yarn
  • Knitwrist for a secure and comfortable fit
Ideal for general handling tasks.
Certifications: EN 388:2016 (1141X)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité