3,5-Difluorobenzohydrazide
Synonyms: 3,5-Difluorobenzohydrazide, 3,5-Difluorobenzoic hydrazide, 3,5-Difluorobenzene-1-carbohydrazide, 3,5-Difluorobenzoic acid hydrazide
009138-1G 009138-5G
FLUO009138-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009138-1G FLUO009138-5G
3,5-Difluorobenzohydrazide
3,5-Difluorobenzohydrazide
Formule: C₇H₆F₂N₂O
MW: 172,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD01310810
Numéro CAS: 244022-63-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité