ESD coats, AS10
Fournisseur: Portwest
AS10HBRM AS10HBRXS AS10HBRS AS10HBRL AS10HBRXL AS10HBRXXL AS10HBRXXXL AS10WHRXS AS10WHRS AS10WHRM AS10WHRL AS10WHRXL AS10WHRXXL AS10WHRXXXL
PRTWAS10HBRMEA 38.1 EUR InStock
PRTWAS10HBRM PRTWAS10HBRXS PRTWAS10HBRS PRTWAS10HBRL PRTWAS10HBRXL PRTWAS10HBRXXL PRTWAS10HBRXXXL PRTWAS10WHRXS PRTWAS10WHRS PRTWAS10WHRM PRTWAS10WHRL PRTWAS10WHRXL PRTWAS10WHRXXL PRTWAS10WHRXXXL
ESD coats, AS10
Tenue de travail
This inherently anti-static coat made from 65% polyester, 34% cotton and 1% conductive fibre is ideal for environments where electrostatic resistance is required.
  • Phone pocket, 3 pockets for ample storage
  • Hook and loop cuffs for a secure fit
  • Side vents
  • 50+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
Suitable for use in ESD environments.
Weight: 210 g/m²
Certifications: EN 1149
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité