2-Fluorobenzoate de méthyle
Synonyms: Methyl 2-fluorobenzoate, 2-Fluorobenzoic acid emthyl ester
006801-25G 006801-100G 006801-250G
FLUO006801-25GEA 0 EUR InStock
FLUO006801-25G FLUO006801-100G FLUO006801-250G
2-Fluorobenzoate de méthyle
2-Fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017913
Numéro CAS: 394-35-4
EINECS: 206-894-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité