2-Nitrobenzoate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 2-nitrobenzoate, 2-Nitrobenzoic acid emthyl ester
B23009.14 B23009.22
B23009.14EA 83.7 EUR InStock
B23009.14 B23009.22
2-Nitrobenzoate de méthyle ≥98%
2-Nitrobenzoate de méthyle
Purity: 98+% CAS No.: 606-27-9 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5330 Melting Point: -13° Boiling Point: 275° Beilstein Reference: 2050101 MDL No.: MFCD00007136
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point d'ébullition: 275 °C
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1.285
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007136
Numéro CAS: 606-27-9
EINECS: 210-111-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité