3-Nitrobenzoate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 3-Nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid methyl ester
A15155.18 A15155.30
A15155.18EA 42.9 EUR InStock
A15155.18 A15155.30
3-Nitrobenzoate de méthyle ≥98%
3-Nitrobenzoate de méthyle
Purity: 98+% CAS No.: 618-95-1 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 77-80° Boiling Point: 279° MDL No.: MFCD00007250
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point d'ébullition: 279 °C
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007250
Numéro CAS: 618-95-1
EINECS: 210-573-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité