4-Fluorobenzoate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO146801000EA 193 EUR InStock
ACRO146801000 ACRO146800250 ACRO146800050
4-Fluorobenzoate d'éthyle 99%
4-Fluorobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 25…27 °C
Densité: 1,14 g/cm³
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000351
Numéro CAS: 451-46-7
Merck Index: 13,04198
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité