4-Fluorobenzoate d'éthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Fluorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-fluorobenzoate
B21484.06 B21484.14 B21484.22
B21484.06EA 30.8 EUR InStock
B21484.06 B21484.14 B21484.22
4-Fluorobenzoate d'éthyle ≥99%
4-Fluorobenzoate d'éthyle
Purity: 99% CAS No.: 451-46-7 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Flash Point: 81°(177°F) Refractive Index: 1.4870 Odour: Recognizable Melting Point: 25-27° Boiling Point: 209-210° Beilstein Reference: 1866794 Merck Reference: 14,4171 MDL No.: MFCD00000351
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Point d'ébullition: 209…210 °C
Point de fusion: 25…27 °C
Densité: 1.146
Point d'éclair: 81 °C (177 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000351
Numéro CAS: 451-46-7
EINECS: 207-194-8
Merck Index: 14,4171
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité