Acide 2,3,6-trifluorobenzoïque
Attention
007484-5G 007484-25G
FLUO007484-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007484-5G FLUO007484-25G
Acide 2,3,6-trifluorobenzoïque
Acide 2,3,6-trifluorobenzoïque
Formule: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 125…126 °C
Numéro MDL: MFCD00002409
Numéro CAS: 2358-29-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité