Acide 2,6-difluorobenzoïque
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12632010EA 85.6 EUR InStock
EHERC12632010
Acide 2,6-difluorobenzoïque
Acide 2,6-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Point d'ébullition: 72…77 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 159…160 °C
Numéro MDL: MFCD00002411
Numéro CAS: 385-00-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité