Acide 3,4,5-trifluorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T1640-1G T1640-5G
TCIAT1640-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAT1640-1G TCIAT1640-5G
Acide 3,4,5-trifluorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3,4,5-trifluorobenzoïque
Formule: C₇H₃F₃O₂
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 97…99 °C
Numéro MDL: MFCD00074962
Numéro CAS: 121602-93-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fb9822f59851c998126df6d00131ba185407823&vid=7ebee7c74be86d29f99ba00875e063f405a2f8c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité