Acide 5-amino-2-fluorobenzoïque
005488-5G 005488-25G 005488-100G
FLUO005488-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005488-5G FLUO005488-25G FLUO005488-100G
Acide 5-amino-2-fluorobenzoïque
Acide 5-amino-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077449
Numéro CAS: 56741-33-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité