Acide 4-amino-3-fluorobenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H26092.MDEA 53.1 EUR InStock
H26092.MD H26092.03
Acide 4-amino-3-fluorobenzoïque 98%
Acide 4-amino-3-fluorobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 455-87-8
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Melting Point: 214-216°
MDL No.: MFCD01660374
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point de fusion: 214…216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01660374
Numéro CAS: 455-87-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité