Acide 4-amino-3-(trifluorométhoxy)benzoïque
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBTL00679.250EA 0 EUR InStock
MAYBTL00679.250 MAYBTL00679DA
Acide 4-amino-3-(trifluorométhoxy)benzoïque
Acide 4-amino-3-(trifluorométhoxy)benzoïque
Formule: C₈H₆F₃NO₃
Numéro MDL: MFCD00205143
Numéro CAS: 175278-22-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité