Acide 2-fluoro-5-nitrobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22100.06 B22100.14
B22100.06EA 69.2 EUR InStock
B22100.06 B22100.14
Acide 2-fluoro-5-nitrobenzoïque ≥98%
Acide 2-fluoro-5-nitrobenzoïque
Purity: 98% CAS No.: 7304-32-7 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Melting Point: 142-144° Beilstein Reference: 1912835
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134238
Numéro CAS: 7304-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité