Acide 3-fluoro-4-nitrobenzoïque
Attention
013031-5G 013031-1G 013031-25G
FLUO013031-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013031-5G FLUO013031-1G FLUO013031-25G
Acide 3-fluoro-4-nitrobenzoïque
Acide 3-fluoro-4-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD01862092
Numéro CAS: 403-21-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité