Acide 2,3-difluoro-6-méthoxybenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26830.03 H26830.09
H26830.03EA 71.7 EUR InStock
H26830.03 H26830.09
Acide 2,3-difluoro-6-méthoxybenzoïque ≥97%
Acide 2,3-difluoro-6-méthoxybenzoïque
Purity: 97% CAS No.: 773873-26-0 Molecular Formula: C8H6F2O3 Formula Weight: 188.13 Melting Point: 126-129° MDL No.: MFCD04116018
Formule: C₈H₆F₂O₃
Point de fusion: 126…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116018
Numéro CAS: 773873-26-0
EINECS: None
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité