Acide 2,4-difluoro-3-méthoxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25597.06 B25597.14
B25597.06EA 132 EUR InStock
B25597.06 B25597.14
Acide 2,4-difluoro-3-méthoxybenzoïque ≥98%
Acide 2,4-difluoro-3-méthoxybenzoïque
Purity: 98+% CAS No.: 178974-97-5 Molecular Formula: C8H6F2O3 Formula Weight: 188.13 Melting Point: 193-195° MDL No.: MFCD02258905
Formule: C₈H₆F₂O₃
Point de fusion: 193…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258905
Numéro CAS: 178974-97-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité