Acide 2-(trifluorométhoxy)benzoïque
Attention
002256-1G 002256-5G 002256-25G
FLUO002256-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002256-1G FLUO002256-5G FLUO002256-25G
Acide 2-(trifluorométhoxy)benzoïque
Acide 2-(trifluorométhoxy)benzoïque
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052325
Numéro CAS: 1979-29-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité