Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-fluoro-4-méthoxybenzoïque 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H26426.27EA 286 EUR InStock
H26426.27
Acide 2-fluoro-4-méthoxybenzoïque 95%
Acide 2-fluoro-4-méthoxybenzoïque


Formule: C₈H₇FO₃
Point de fusion: 192…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00509373
Numéro CAS: 394-42-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité