Acide 2-fluoro-6-méthoxybenzoïque
CFF1122.1 019311-5G 019311-1G
CHMPCFF1122.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1122.1 FLUO019311-5G FLUO019311-1G
Acide 2-fluoro-6-méthoxybenzoïque
Acide 2-fluoro-6-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671764
Numéro CAS: 137654-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité