Acide 3-(difluorométhoxy)benzoïque
007853-1G 007853-5G
FLUO007853-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007853-1G FLUO007853-5G
Acide 3-(difluorométhoxy)benzoïque
Acide 3-(difluorométhoxy)benzoïque
Formule: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236224
Numéro CAS: 4837-19-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité