Acide 3-fluoro-4-méthoxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21921.06EA 130 EUR InStock
B21921.06 B21921.03
Acide 3-fluoro-4-méthoxybenzoïque ≥98%
Acide 3-fluoro-4-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Point de fusion: 209…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060675
Numéro CAS: 403-20-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité