Acide 2,4,5-trifluoro-3-méthoxybenzoïque
Fournisseur: Molekula
MOLE55476475-1GEA 0 EUR InStock
MOLE55476475-1G
Acide 2,4,5-trifluoro-3-méthoxybenzoïque
Acide 2,4,5-trifluoro-3-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153201
Numéro CAS: 112811-65-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité