Acide 4-fluoro-2-méthoxybenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26179.03 H26179.06
H26179.03EA 27.4 EUR InStock
H26179.03 H26179.06
Acide 4-fluoro-2-méthoxybenzoïque ≥99%
Acide 4-fluoro-2-méthoxybenzoïque
Purity: 99% CAS No.: 395-82-4 Molecular Formula: C8H7FO3 Formula Weight: 170.14 Melting Point: 134-136° MDL No.: MFCD00673010
Formule: C₈H₇FO₃
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673010
Numéro CAS: 395-82-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité