Acide 4-fluoro-3-méthoxybenzoïque 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19673.03EA 98 EUR InStock
L19673.03 L19673.06
Acide 4-fluoro-3-méthoxybenzoïque 95%
Acide 4-fluoro-3-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Point de fusion: 206…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272134
Numéro CAS: 82846-18-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité