Acide 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoïque ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26087.MDEA 68 EUR InStock
H26087.MD H26087.03
Acide 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoïque ≥96%
Acide 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₃
Point de fusion: 205…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321116
Numéro CAS: 175968-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité