Acide 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoïque
013021-1G 013021-2.5G
FLUO013021-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013021-1G FLUO013021-2.5G
Acide 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoïque
Acide 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₃
Numéro MDL: MFCD01321116
Numéro CAS: 175968-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité