Acide 3,4-difluoro-2-hydroxybenzoïque
013026-1G 013026-2.5G
FLUO013026-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013026-1G FLUO013026-2.5G
Acide 3,4-difluoro-2-hydroxybenzoïque
Acide 3,4-difluoro-2-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₃
MW: 174,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD03428564
Numéro CAS: 189283-51-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité