Acide 3-fluorosalicylique
013028-1G 013028-5G
FLUO013028-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013028-1G FLUO013028-5G
Acide 3-fluorosalicylique
Acide 3-fluorosalicylique
Formule: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153167
Numéro CAS: 341-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité