Acide 3-fluoro-4-hydroxybenzoïque
013030-1G 013030-5G
FLUO013030-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013030-1G FLUO013030-5G
Acide 3-fluoro-4-hydroxybenzoïque
Acide 3-fluoro-4-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143161
Numéro CAS: 350-29-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité