Acide 5-fluorosalicylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21751.03 B21751.06
B21751.03EA 60.9 EUR InStock
B21751.03 B21751.06
Acide 5-fluorosalicylique ≥97%
Acide 5-fluorosalicylique
Purity: 97% CAS No.: 345-16-4 Molecular Formula: C7H5FO3 Formula Weight: 156.11 Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 2209120
Formule: C₇H₅FO₃
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 178…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002456
Numéro CAS: 345-16-4
EINECS: 206-455-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité