Acide 4-fluoro-3-hydroxybenzoïque
009206-1G 009206-5G 009206-25G
FLUO009206-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009206-1G FLUO009206-5G FLUO009206-25G
Acide 4-fluoro-3-hydroxybenzoïque
Acide 4-fluoro-3-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00269641
Numéro CAS: 51446-31-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité