Acide 2,3,5,6-tétrafluoro-4-hydroxybenzoïque
008803-1G 008803-5G 008803-25G
FLUO008803-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008803-1G FLUO008803-5G FLUO008803-25G
Acide 2,3,5,6-tétrafluoro-4-hydroxybenzoïque
Acide 2,3,5,6-tétrafluoro-4-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₂F₄O₃
MW: 210,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00129952
Numéro CAS: 652-34-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité