Acide 2-((difluorométhyl)thio)benzoïque
FL5768.5 FL5768.10 005768-1G 005768-5G
CHMPFL5768.5EA 0 EUR InStock
CHMPFL5768.5 CHMPFL5768.10 FLUO005768-1G FLUO005768-5G
Acide 2-((difluorométhyl)thio)benzoïque
Acide 2-((difluorométhyl)thio)benzoïque
Formule: C₈H₆F₂O₂S
MW: 204,2 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…150 °C
Numéro CAS: 79676-56-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité